Merck
AMBH97BA1142
Ambeed, Inc.
2,5-Bis(2-octyldodecyl)-3,6-di(thiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4(2H,5H)-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
861.44
MDL番号:
Iupac Name
2,5-bis(2-octyldodecyl)-3,6-di(thiophen-2-yl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
Inchi Code
1S/C54H88N2O2S2/c1-5-9-13-17-21-23-27-31-37-45(35-29-25-19-15-11-7-3)43-55-51(47-39-33-41-59-47)49-50(53(55)57)52(48-40-34-42-60-48)56(54(49)58)44-46(36-30-26-20-16-12-8-4)38-32-28-24-22-18-14-10-6-2/h33-34,39-42,45-46H,5-32,35-38,43-44H2,1-4H3
InChI Key
LTFXMPXYDRPSSF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1267540-02-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1267540-02-2.html