Merck
AMBH97BA0783
Ambeed, Inc.
2-(2,2,2-Trifluoroethoxy)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.08
MDL番号:
Iupac Name
(2,2,2-trifluoroethoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C4H5F3O3/c5-4(6,7)2-10-1-3(8)9/h1-2H2,(H,8,9)
InChI Key
ICSOIMDWVVEKBW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/675-67-2.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/675-67-2.html