コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
AMBH97BA029B
Ambeed, Inc.
3-Chloro-9H-carbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
3-chloro-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C12H8ClN/c13-8-5-6-12-10(7-8)9-3-1-2-4-11(9)14-12/h1-7,14H
InChI Key
CABSFELLEWZIAK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2732-25-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2732-25-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)