Merck
AMBH97BA0005
Ambeed, Inc.
2-Amino-6,8-dibromoquinoline-3-carboxamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
344.99
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarboxamide
Inchi Code
1S/C10H7Br2N3O/c11-5-1-4-2-6(10(14)16)9(13)15-8(4)7(12)3-5/h1-3H,(H2,13,15)(H2,14,16)
InChI Key
MMDYMXKTESCOCM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/937601-68-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/937601-68-8.html