Merck
AMBH97B9F858
Ambeed, Inc.
1,3-Diisopropyl-1H-imidazol-3-ium iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
280.15
Iupac Name
1,3-diisopropyl-1H-imidazol-3-ium iodide
Inchi Code
1S/C9H17N2.HI/c1-8(2)10-5-6-11(7-10)9(3)4;/h5-9H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
UGNDUVBEMOJSIT-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/398460-83-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/398460-83-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)