Merck
AMBH9614FA0B
Ambeed, Inc.
2,6-Bis(benzo[d]oxazol-2-yl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
313.32
MDL番号:
Iupac Name
2-[6-(1,3-benzoxazol-2-yl)-2-pyridinyl]-1,3-benzoxazole
Inchi Code
1S/C19H11N3O2/c1-3-10-16-12(6-1)21-18(23-16)14-8-5-9-15(20-14)19-22-13-7-2-4-11-17(13)24-19/h1-11H
InChI Key
LABDAMKZNFRJIA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33858-36-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33858-36-5.html