コンテンツへスキップ
MilliporeSigma
AMBH9614F796
Ambeed, Inc.
(2-Hydroxyethyl)phosphonic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
126.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
Iupac Name
2-hydroxyethylphosphonic acid
Inchi Code
1S/C2H7O4P/c3-1-2-7(4,5)6/h3H,1-2H2,(H2,4,5,6)
InChI Key
SEHJHHHUIGULEI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%6%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22987-21-9.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/22987-21-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)