Merck
AMBH9614F399
Ambeed, Inc.
5-Phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.2
MDL番号:
Iupac Name
5-phenyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C11H9NO/c13-8-9-6-11(12-7-9)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,12H
InChI Key
CXRIBBUJKKGAGS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56448-22-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/56448-22-7.html