Merck
AMBH95E08A3A
Ambeed, Inc.
Ethyl 2,4-dibromo-1H-imidazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
297.93
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2,4-dibromo-1H-imidazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6Br2N2O2/c1-2-12-5(11)3-4(7)10-6(8)9-3/h2H2,1H3,(H,9,10)
InChI Key
AIKWQIDGBPGVEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74478-96-9.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/74478-96-9.html