Merck
AMBH93EDD060
Ambeed, Inc.
2,4-Dibromopyridin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥12,900
ベンダーカタログ番号: A235529-250MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥12,900
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.91
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A235529-250MG
¥12,900
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
2,4-dibromo-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-2-9-5(7)4(3)8/h1-2H,8H2
InChI Key
FCDIANNJBNOJDX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/102249-45-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/102249-45-6.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)