Merck
AMBH93EDCF8D
Ambeed, Inc.
(5-Fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-4-yl)methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
203.64
MDL番号:
Iupac Name
(5-fluoro-2,3-dihydrobenzofuran-4-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10FNO.ClH/c10-8-1-2-9-6(3-4-12-9)7(8)5-11;/h1-2H,3-5,11H2;1H
InChI Key
IERSJPXCQAWYIB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2135600-87-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2135600-87-0.html