Merck
AMBH93E4C2F4
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-chloro-5-fluoropyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.42
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-chloro-5-fluoropyrimidine
Inchi Code
1S/C4HBrClFN2/c5-3-2(7)1-8-4(6)9-3/h1H
InChI Key
YPZWYHNOTNPZEQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1441422-22-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1441422-22-5.html