Merck
AMBH93E4C18F
Ambeed, Inc.
4-Bromo-N,N-diethylbenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
256.14
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-N,N-diethylbenzamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-3-13(4-2)11(14)9-5-7-10(12)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
LDUPVXSXLZOQAF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5892-99-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5892-99-9.html