Merck
AMBH93D537EF
Ambeed, Inc.
Furo[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.13
MDL番号:
Iupac Name
furo[3,2-b]pyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c10-5-6-4-7-8(11-6)2-1-3-9-7/h1-5H
InChI Key
NRWGQISVIQMPPG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112372-05-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/112372-05-1.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)