Merck
AMBH6FD7F824
Ambeed, Inc.
4-Oxo-4-(pyrrolidin-1-yl)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.2
MDL番号:
Iupac Name
4-oxo-4-(1-pyrrolidinyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C8H13NO3/c10-7(3-4-8(11)12)9-5-1-2-6-9/h1-6H2,(H,11,12)
InChI Key
ADSJBLXBDQWPHY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/69338-35-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/69338-35-8.html