Merck
AMBH6FD7F743
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-2H-chromene-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 2-oxo-5,6,7,8-tetrahydro-2H-chromene-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H14O4/c1-2-15-11(13)9-7-8-5-3-4-6-10(8)16-12(9)14/h7H,2-6H2,1H3
InChI Key
PSCJOBZZERBIBG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66979-47-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/66979-47-3.html