Merck
AMBH6FD7F6E3
Ambeed, Inc.
Chroman-6-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
185.65
MDL番号:
Iupac Name
chroman-6-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11NO.ClH/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9;/h3-4,6H,1-2,5,10H2;1H
InChI Key
MARJYYYCUUOSIK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2250243-12-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2250243-12-8.html