Merck
AMBH58176A7C
Ambeed, Inc.
(5-Methylpyrazin-2-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.16
MDL番号:
Iupac Name
(5-methyl-2-pyrazinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-5-3-9-6(2-7)4-8-5/h3-4H,2,7H2,1H3
InChI Key
MPBCUCGKHDEUDD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/132664-85-8.html
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/132664-85-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)