Merck
AMBH580649B1
Ambeed, Inc.
3,5-Dichloro-4-fluorophenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.99
MDL番号:
Iupac Name
3,5-dichloro-4-fluorophenol
Inchi Code
1S/C6H3Cl2FO/c7-4-1-3(10)2-5(8)6(4)9/h1-2,10H
InChI Key
YCDCEIPNXTXMTJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2995-04-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2995-04-2.html