Merck
AMBH5806495B
Ambeed, Inc.
1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
Iupac Name
1-(1,3-benzodioxol-5-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H10O3/c1-6(10)7-2-3-8-9(4-7)12-5-11-8/h2-4,6,10H,5H2,1H3
InChI Key
ZHKALZZEGVFZQA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6329-73-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/6329-73-3.html