Merck
AMBH47A41CC2
Ambeed, Inc.
NSC 185058
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.28
MDL番号:
Iupac Name
N-(2-pyridinyl)-2-pyridinecarbothioamide
Inchi Code
1S/C11H9N3S/c15-11(9-5-1-3-7-12-9)14-10-6-2-4-8-13-10/h1-8H,(H,13,14,15)
InChI Key
UGWOJXZJIZUKDP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39122-38-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/39122-38-8.html