Merck
AMBH324ABD8E
Ambeed, Inc.
7-Aminoindolin-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥27,400
250 MG
¥40,900
1 G
¥96,100
ベンダーカタログ番号: A982608-100MG
¥27,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥27,400
250 MG
¥40,900
1 G
¥96,100
About This Item
CAS番号:
分子量:
148.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A982608-100MG
¥27,400
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
7-amino-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C8H8N2O/c9-6-3-1-2-5-4-7(11)10-8(5)6/h1-4,10-11H,9H2
InChI Key
ATBJHLOQANOJCK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25369-32-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/25369-32-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)