Merck
AMBH324AB994
Ambeed, Inc.
3-Methoxyisonicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
134.14
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxyisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c1-10-7-5-9-3-2-6(7)4-8/h2-3,5H,1H3
InChI Key
SUZIOAPLIWZQST-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26414-90-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/26414-90-4.html