Merck
AMBH3155FB80
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2-chloro-1-iminoethyl)hydrazinecarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.58
MDL番号:
Iupac Name
methyl (2Z)-2-(1-amino-2-chloroethylidene)hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C4H8ClN3O2/c1-10-4(9)8-7-3(6)2-5/h2,7H,6H2,1H3,(H,8,9)
InChI Key
LVABKAWTMNIXBT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/155742-64-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/155742-64-6.html