Merck
AMBH303C63C2
Ambeed, Inc.
(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.18
MDL番号:
Iupac Name
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
Inchi Code
1S/C9H10O3/c10-6-7-1-2-8-9(5-7)12-4-3-11-8/h1-2,5,10H,3-4,6H2
InChI Key
FFLHNBGNAWYMRH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39270-39-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/39270-39-8.html