Merck
AMBH303C5065
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-fluoro-4-nitrobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.01
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-fluoro-4-nitrobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrFN2O2/c8-5-1-4(3-10)2-6(9)7(5)11(12)13/h1-2H
InChI Key
ZOGQMWGDGUPZQZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1310918-28-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1310918-28-5.html