Merck
AMBH303C4AD6
Ambeed, Inc.
5,8-Difluorochroman-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.63
MDL番号:
Iupac Name
5,8-difluorochroman-4-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9F2NO.ClH/c10-5-1-2-6(11)9-8(5)7(12)3-4-13-9;/h1-2,7H,3-4,12H2;1H
InChI Key
NTWBGVNPHSHJNN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1810070-13-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements