Merck
AMBH303C47DA
Ambeed, Inc.
2-(2-Bromopyridin-4-yl)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
216.08
MDL番号:
Iupac Name
2-(2-bromo-4-pyridinyl)-2-propanol
Inchi Code
1S/C8H10BrNO/c1-8(2,11)6-3-4-10-7(9)5-6/h3-5,11H,1-2H3
InChI Key
NHORTBSMGTXPHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1055073-69-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1055073-69-2.html