Merck
AMBH303C46CA
Ambeed, Inc.
(5-Bromopyridin-3-yl)(phenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.11
MDL番号:
Iupac Name
(5-bromo-3-pyridinyl)(phenyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H8BrNO/c13-11-6-10(7-14-8-11)12(15)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI Key
JBMAMZKKOFXEDT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59105-50-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/59105-50-9.html