Merck
AMBH2D7026B5
Ambeed, Inc.
1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
147.18
MDL番号:
Iupac Name
1-methyl-1H-benzimidazol-4-amine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c1-11-5-10-8-6(9)3-2-4-7(8)11/h2-5H,9H2,1H3
InChI Key
ZMGUPDYARSYEFP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/155242-98-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/155242-98-1.html