Merck
AMBH2D701C58
Ambeed, Inc.
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
211.17
MDL番号:
Iupac Name
3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9NO5/c1-2-15-8-4-6(5-11)3-7(9(8)12)10(13)14/h3-5,12H,2H2,1H3
InChI Key
MDWLNBVKBMKTKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/178686-24-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/178686-24-3.html