Merck
AMBH2D70108D
Ambeed, Inc.
2-Methylpyridine-3,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.16
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3H,8H2,1H3,(H2,7,9)
InChI Key
CXCMHIHWZCWXQU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15931-19-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/15931-19-8.html