Merck
AMBH2D700928
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-iodopyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
283.89
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-6-iodopyridine
Inchi Code
1S/C5H3BrIN/c6-4-2-1-3-5(7)8-4/h1-3H
InChI Key
KJOQMWRTNVBXEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/234111-08-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/234111-08-1.html