Merck
AMBH2D6FFB75
Ambeed, Inc.
2,3-Dihydrobenzofuran-5-boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.97
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H9BO3/c10-9(11)7-1-2-8-6(5-7)3-4-12-8/h1-2,5,10-11H,3-4H2
InChI Key
ZIXLJHSFAMVHPC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/227305-69-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/227305-69-3.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)