Merck
AMBH2D6FF659
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-bromo-3-ethoxy-1H-pyrazole-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
263.09
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 5-bromo-3-ethoxy-1H-pyrazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O3/c1-3-13-7-5(6(9)10-11-7)8(12)14-4-2/h3-4H2,1-2H3,(H,10,11)
InChI Key
QZZAPVACMLDERF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1207431-91-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1207431-91-1.html