Merck
AMBH2D6FD622
Ambeed, Inc.
9-Allyl-9H-carbazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
207.27
MDL番号:
Iupac Name
9-allyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C15H13N/c1-2-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h2-10H,1,11H2
InChI Key
GHBQLFWTMLRYKN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3998-04-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3998-04-7.html