Merck
AMBH2D6FCBBD
Ambeed, Inc.
6-Chloro-3-fluoropicolinic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.55
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-3-fluoro-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H3ClFNO2/c7-4-2-1-3(8)5(9-4)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
InChI Key
YGDRQLYJJGEHCC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/884494-76-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/884494-76-2.html