Merck
AMBH2D6FA4B1
Ambeed, Inc.
2-(Azetidin-3-yl)propan-2-ol hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.64
MDL番号:
Iupac Name
2-(3-azetidinyl)-2-propanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-6(2,8)5-3-7-4-5;/h5,7-8H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI Key
ZDTIEZKFOLVALT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1357923-33-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1357923-33-1.html