Merck
AMBH2D6F99EB
Ambeed, Inc.
Aminoiminomethanesulfonic Acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.12
MDL番号:
Iupac Name
amino(imino)methanesulfonic acid
Inchi Code
1S/CH4N2O3S/c2-1(3)7(4,5)6/h(H3,2,3)(H,4,5,6)
InChI Key
AOPRFYAPABFRPU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1184-90-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1184-90-3.html