Merck
AMBH2D6F88F1
Ambeed, Inc.
1-Propyl-1,2,3,4-tetrahydroquinolin-7-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.29
MDL番号:
Iupac Name
1-propyl-1,2,3,4-tetrahydro-7-quinolinamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-2-7-14-8-3-4-10-5-6-11(13)9-12(10)14/h5-6,9H,2-4,7-8,13H2,1H3
InChI Key
ZUKBSPMQIOFWIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1049677-37-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1049677-37-3.html