Merck
AMBH2D6F80D6
Ambeed, Inc.
1-(4-Chloropyridin-2-yl)piperazine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥12,600
250 MG
¥17,500
1 G
¥25,400
5 G
¥68,500
ベンダーカタログ番号: A303881-100MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥12,600
250 MG
¥17,500
1 G
¥25,400
5 G
¥68,500
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.67
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A303881-100MG
¥12,600
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
1-(4-chloro-2-pyridinyl)piperazine
Inchi Code
1S/C9H12ClN3/c10-8-1-2-12-9(7-8)13-5-3-11-4-6-13/h1-2,7,11H,3-6H2
InChI Key
VADWBUKUVBYPDJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885277-30-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885277-30-5.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)