Merck
AMBH2D6F72DC
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥34,100
250 MG
¥52,400
1 G
¥127,200
5 G
¥425,300
ベンダーカタログ番号: A168662-100MG
¥34,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥34,100
250 MG
¥52,400
1 G
¥127,200
5 G
¥425,300
About This Item
CAS番号:
分子量:
167.16
MDL番号:
ベンダーカタログ番号: A168662-100MG
¥34,100
12日以内に発送 - Aldrich提携会社より
Iupac Name
ethyl 3-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-2-12-8(11)7-6(5-10)3-4-9-7/h3-5,9H,2H2,1H3
InChI Key
DHBCCUBZOOUZAX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless or White to Yellow-brown Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36131-43-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/36131-43-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)