Merck
AMBH2D6F6E65
Ambeed, Inc.
Potassium (2,2-dimethylprop-1-yl)trifluoroborate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
178.05
MDL番号:
Iupac Name
potassium trifluoro(neopentyl)borate(1-)
Inchi Code
1S/C5H11BF3.K/c1-5(2,3)4-6(7,8)9;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
InChI Key
QPXOGXAOXXGHLX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1150655-02-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1150655-02-9.html