Merck
AMBH2D6F0F9E
Ambeed, Inc.
(4-Chlorophenyl)(pyridin-2-yl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.67
MDL番号:
Iupac Name
(4-chlorophenyl)(2-pyridinyl)methanol
Inchi Code
1S/C12H10ClNO/c13-10-6-4-9(5-7-10)12(15)11-3-1-2-8-14-11/h1-8,12,15H
InChI Key
ZFUPOFQRQNJDNS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/27652-89-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/27652-89-7.html