Merck
AMBH2D6F0F8A
Ambeed, Inc.
2-Formylisonicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
132.12
MDL番号:
Iupac Name
2-formylisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H4N2O/c8-4-6-1-2-9-7(3-6)5-10/h1-3,5H
InChI Key
MKTLVFRYWOEUPJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116308-38-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/116308-38-4.html