Merck
AMBH2D6F01B9
Ambeed, Inc.
2,4-Dibromothiazole-5-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
270.93
MDL番号:
Iupac Name
2,4-dibromo-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C4HBr2NOS/c5-3-2(1-8)9-4(6)7-3/h1H
InChI Key
FDBMZERYWBZSQS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/139669-95-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/139669-95-7.html