Merck
AMBH2D6EDEFA
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(5-(4-methylpiperazin-1-yl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
302.38
MDL番号:
Iupac Name
ethyl [5-(4-methyl-1-piperazinyl)-1H-benzimidazol-2-yl]acetate
Inchi Code
1S/C16H22N4O2/c1-3-22-16(21)11-15-17-13-5-4-12(10-14(13)18-15)20-8-6-19(2)7-9-20/h4-5,10H,3,6-9,11H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI Key
ANQVKHGDALCPFZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/402948-37-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/402948-37-2.html