Merck
Z743783
ART® Non-Filtered Low Retention Tip
ART 1000, size 1000 μL, rack, sterile
別名:
aerosol barrier tips, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip, sterile barrier pipette tip
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121603
NACRES:
NB.02
無菌性
sterile
特徴
ART 1000
rack
包装
pkg of 4X768 ea
メーカー/製品名
Molecular BioProducts 3101-05-HR
テクニック
PCR: suitable
サイズ
1000 μL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.