Merck
Z743268
Julabo® tube clamp
size 2, for 10/12 mm i.d CR tubing or 8 mm i.d reinforced tubing
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Julabo 8970481
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.