Merck
Z742587
Accuris M1 Grade Calibration Weight
size 2000 g, stainless steel
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41111500
NACRES:
NB.71
物質
stainless steel
包装
pkg of 1
メーカー/製品名
Benchmark Scientific W1005-2000
サイズ
2000 g
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • F1 Grade tolerance per OIML (International Organization of Legal Metrology)
  • Works with all Accuris Lab balances
  • Non-Magnetic Stainless Steel
  • Includes a protective plastic case
法的情報
Accuris is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.